Learn More
2-naftiloxiacetamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30311470 25 mg
1 options
Código de producto. 30311470 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15478000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthyloxyacetamide
CAS 35368-77-5
Nombres de analitos o componentes 2-Naphthyloxyacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Acetamide, 2-(2-naphthyloxy)- (6CI,7CI), 2-(2-Naphthalenyloxy)acetamide, 2-(2-Naphthyloxy)acetamide, 2-Naphthyloxyacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-naftalen-2-iloxiacetamida
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 201.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.079 g/mol