Learn More
Cloruro de (2-naftiloxi)acetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Naphthyloxy)acetyl Chloride |
| CAS | 40926-77-0 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(2-Naphthalenyloxy)acetyl Chloride, 2-(2-Naphthyloxy)acetyl Chloride, β-Naphthyloxyacetyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClO2/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2 |
| SMILES | ClC(=O)COc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-naftalen-2-iloxiacetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.652 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.029 |