Learn More
2-Naftilamina, TRC
Código de producto. 30136029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136029 2.5 g 2.50 g
30135328 25 g 25 g
17957869 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30136029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3780102.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-59-8
Fórmula molecular C10 H9 N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Sinónimo 2-Naphthylamine (8CI), 2-Aminonaphthalene, C.I. 37270, Fast Scarlet Base B, Naphthalen-2-ylamine, o-Aminonaphthalene, β-Aminonaphthalene, β-Naphthylamine
Nombre IUPAC naftaleno-2-amina
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminonaphthalene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0735
Porcentaje de pureza >95%