Learn More
2-Naftilamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30481145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481145 1 mg 1 miligramo
30469820 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3780201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-52-2
Fórmula molecular C10H9N . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 143.18
Sinónimo 2-Naphthalenamine Hydrochloride, 2-Aminonaphthalene Hydrochloride, β-Naphthylamine Hydrochloride
Nombre IUPAC naftalena-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.Nc1ccc2ccccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthylamine Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0502