Learn More
2-naftilamina-d7, TRC
Código de producto. 30470573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30470573 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30470573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3780125MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthylamine-d7
CAS 93951-94-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H7 H2 N
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-amine, 2-Aminonaphthalene D7, 2-Naphthylamine-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nombre IUPAC 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-2-amina
Peso molecular (g/mol) 150.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1174
Porcentaje de pureza >95