Learn More
2-naftilamina-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Naphthylamine-13C6 |
| CAS | 1329834-19-6 |
| Fórmula molecular | C413C6H9N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Aminonaphthalene-13C6, β-Naphthylamine-13C6, 2-Naphthalenamine-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1 |
| SMILES | NC1=C[13C]2=[13C](C=C1)[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]2[H] |
| Nombre IUPAC | naftalen-2-amina-4a,5,6,7,8,8a-13C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 149.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.09 |