Learn More
2-naftilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Naphthylacetonitrile |
| CAS | 7498-57-9 |
| Fórmula molecular | C12H9N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10/h1-6,9H,7H2 |
| SMILES | N#CCc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-naftalen-2-ilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0735 |