Learn More
2-Naftilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387396 5 g 5 g
11397396 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09384.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7498-57-9 | C12H9N | 167.21 g/mol
2-Naphthylacetonitrile was used as starting reagent in the synthesis of 2-(1-cyano-1-(2-naphthyl))methylidene-3-phenyl-thiazolidine-4,5-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-naftilacetonitrilo se utilizó como reactivo de partida en la síntesis de 2-(1-ciano-1-(2-naftil))metilideno-3-fenil-tiazolidina-4,5-diona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7498-57-9
Fórmula molecular C12H9N
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00004122
Clave InChI LPCWDVLDJVZIHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-2-yl acetonitrile, 2-naphthaleneacetonitrile, 2-naphthyl acetonitrile, naphthalene-2-acetonitrile, 2-2-naphthyl acetonitrile, .beta.-naphthyleneacetonitrile, 2-naphtylacetonitrile, 2-napthylacetonitrile, 2-naphthylmethylcyanide
PubChem CID 82008
Nombre IUPAC 2-naftalen-2-ilacetonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthylacetonitrile
Punto de fusión 82°C to 84°C
Densidad 1.092
Punto de ebullición 303°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1862879
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%