Learn More
Ácido 2-naftilacético, TRC
Código de producto. 30478482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478482 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30478482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN36849025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthyl acetic acid
CAS 581-96-4
Fórmula molecular C12 H10 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-(2-Naphthyl)acetic acid, 2-NAA, 2-Naphthalen-2-ylacetic acid, 2-Naphthylacetic acid, Betoxan, NSC 301, Naphthalen-2-ylacetic acid, β-Naphthaleneacetate, β-Naphthaleneacetic acid, β-Naphthylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-2-ilacético
Peso molecular (g/mol) 186.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0681