Learn More
Ácido 2-naftilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498760 5 g 5 g
11475633 10 g 10 g
11485633 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13528.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 581-96-4 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2-Naphthylacetic acid is a synthetic plant hormone in the auxin family and is an ingredient in many commercial plant rooting horticultural products, it is a rooting agent and used for the vegetative propagation of plants from stem and leaf cutting. It is also used for plant tissue culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-naftilacético es una hormona vegetal sintética de la familia de las auxinas y es ingrediente de muchos productos hortícolas de enraizamiento de plantas comerciales, es un agente de enraizamiento y se utiliza para la propagación vegetativa de plantas a partir del corte de tallos y hojas. También se utiliza para el cultivo de tejidos vegetales.
Solubilidad
Soluble en acetona (50 mg/ml) y metanol. No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-96-4
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00004126
Clave InChI VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthylacetic acid, 2-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-2-yl acetic acid, betoxan, 2-2-naphthyl acetic acid, beta-naphthylacetic acid, beta-naphthaleneacetic acid, beta-naphthaleneacetate, naphthalen-2-ylacetic acid, .beta.-naphthaleneacetic acid
PubChem CID 11393
ChEBI CHEBI:37837
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-2-ilacético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthylacetic acid
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 5 g
Beilstein 973396
Información de solubilidad Soluble in acetone (50mg/ml),and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%