Learn More
Ácido 2-naftilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361094 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10361094 100 g Frasco de vidrio 100 g
10346960 5 g Frasco de vidrio 5 g
10143320 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10361094 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128221000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 581-96-4 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-96-4
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00004126
Clave InChI VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthylacetic acid, 2-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-2-yl acetic acid, betoxan, 2-2-naphthyl acetic acid, beta-naphthylacetic acid, beta-naphthaleneacetic acid, beta-naphthaleneacetate, naphthalen-2-ylacetic acid, .beta.-naphthaleneacetic acid
PubChem CID 11393
ChEBI CHEBI:37837
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-2-ilacético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthylacetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141.0°C to 143.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 667
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.