Learn More
Acetato de 2-naftil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335189 10 g 10 g
11345189 50 g 50 g
11355189 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18487.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1523-11-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1523-11-1
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00004060
Clave InChI RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthyl acetate, 2-acetoxynaphthalene, 2-naphthalenol, acetate, beta-naphthyl acetate, 2-naphthol, acetate, naphthalene, 2-acetoxy, 2-naphthalenol, 2-acetate, .beta.-naphthol acetate, .beta.-naphthyl acetate, o-acetyl-.beta.-naphthol
PubChem CID 73709
Nombre IUPAC Acetato de naftalen-2-il
SMILES CC(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthyl acetate
Punto de fusión 68°C to 70°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1868291
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%