Learn More
Cloruro de 2-naftoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477946 250 g 250 g
11457946 10 g 10 g
11467946 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14046.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.626 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-83-6
Fórmula molecular C11H7ClO
Peso molecular (g/mol) 190.626
Número MDL MFCD00004093
Clave InChI XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
Nombre IUPAC Cloruro de naftaleno-2-carbonilo
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthoyl chloride
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 159°C to 160°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 907776
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.63
Porcentaje de pureza 98%