Learn More
Ácido 2-naftoxiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488386 100 g 100 g
11498386 500 g 500 g
11408396 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15412.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 120-23-0 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
2-Naphthoxyacetic acid is a phytohormone and plays a vital role in plant growth regulator on tomatoes and strawberries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-naftoxiacético es una fitohormona y desempeña un papel vital en el regulador del crecimiento de plantas de tomates y fresas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, ácido acético y dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-23-0
Fórmula molecular C12H10O3
Peso molecular (g/mol) 202.209
Número MDL MFCD00004066
Clave InChI RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-2-iloxiacético
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthoxyacetic acid
Punto de fusión 155°C to 157°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1074148
Índice Merck 14,6397
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,acetic acid and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%