Learn More
2-Naftonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10397461 5 g Frasco de vidrio 5 g
10246051 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10397461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346310050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 613-46-7 | C11H7N | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-46-7
Fórmula molecular C11H7N
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00016807
Clave InChI AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthonitrile, 2-cyanonaphthalene, 2-naphthalenecarbonitrile, 2-cyanonaphthylene, 2-naphthalenenitrile, beta-cyanonaphthalene, beta-naphthonitrile, .beta.-naphthonitrile, naphthalene-2-carbonitrile, 2-naphthylcyanide
PubChem CID 11944
Nombre IUPAC naftaleno-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63°C to 68°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 156°C to 158°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.