Learn More
2-Naftol, TRC
Código de producto. 30004827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004827 25 g 25 g
30009299 5 g 5 g
30011262 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN36801525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-19-3
Fórmula molecular C10 H8 O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Sinónimo Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, β-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Naphthyl alcohol
Nombre IUPAC naftalen-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Naphthol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0575