Learn More
2-Naftol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10528630 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10528630 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10528630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0400/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 135-19-3
Punto de fusión 120°C
Color Beige
pH 5.7
Punto de ebullición 285°C
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C10H8O
Número MDL 4067
Cantidad 500 g
Sinónimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
Clave InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Nombre IUPAC naftalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 144.173
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.