Learn More
2-naftol-d8, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Naphthol-d8 |
| CAS | 78832-61-8 |
| Fórmula molecular | C10 D8 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol-d (9CI), O,1,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalen-2-ol, 2-Naphthol-D8, perdeutero-2-Naphthol, 2-Naphthol-O,1,3,4,5,6,7,8-d8, β-Naphthol-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D/hD |
| SMILES | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-deuteriooxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.2192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1077 |