Learn More
2-naftol-d7, TRC
Código de producto. 30484000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30484000 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30484000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN368018250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthol (ring-d7)
CAS 78832-54-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H7 H O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 2-Naphthol-d7, 2-Naphthol (ring-D7)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nombre IUPAC 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 151.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1015
Porcentaje de pureza >95