Learn More
2-Naftol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742801 100 g Frasco de vidrio 100 g
10752801 500 g Frasco de vidrio 500 g
10276753 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10337813 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
15159213 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10742801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    34.65€ / 100 g
    Ahorro 3.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-19-3
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00004067
Clave InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Nombre IUPAC naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 124.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 285.0°C to 286.0°C
Temperatura de inflamación 153°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06,627
Índice Merck 15,6469
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo, cristales o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.