Learn More
2-Naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13438388 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10338603 250 g Frasco de plástico 250 g
10397470 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438388 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156970050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-19-3
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00004067
Clave InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Nombre IUPAC naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 124.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 285.0°C to 286.0°C
Temperatura de inflamación 153°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C10H7OH
Cantidad 5 kg
Beilstein 06,627
Índice Merck 15,6469
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.