Learn More
2-Naftol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize':
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11491948 1000 g 1000 g
11401958 250 g 250 g
11411958 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491948 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14564.0B
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
2-Naphthol can be used as a fluorescent indicator. It can be also used in the production of dyes and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-naftol puede usarse como indicador fluorescente. También se puede utilizar en la producción de colorantes y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua (0,76 g/L).
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-19-3
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.173
Número MDL MFCD00004067
Clave InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Nombre IUPAC naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Naphthol
Punto de fusión 120°C to 124°C
Densidad 1.28
pH 5.77
Punto de ebullición 285°C to 286°C
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Beilstein 742134
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6384
Información de solubilidad Partly miscible in water (0.76g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza ≥98%