Learn More
2-Naftol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401958 250 g 250 g
11491948 1000 g 1000 g
11411958 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14564.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
2-Naphthol can be used as a fluorescent indicator. It can be also used in the production of dyes and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-naftol puede usarse como indicador fluorescente. También se puede utilizar en la producción de colorantes y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua (0,76 g/L).
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-19-3
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.173
Número MDL MFCD00004067
Clave InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Nombre IUPAC naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthol
Punto de fusión 120°C to 124°C
Densidad 1.28
pH 5.77
Punto de ebullición 285°C to 286°C
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 742134
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6384
Información de solubilidad Partly miscible in water (0.76g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza ≥98%