Learn More
Sal de potasio del ácido 2-naftol-6,8-disulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Naphthol-6,8-disulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 13846-08-7 |
| Fórmula molecular | C10H8O7S2 • x(K) |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O7S2/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17) |
| SMILES | OC1=CC2=C(S(O)(=O)=O)C=C(S(O)(=O)=O)C=C2C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 304.30391 |