Learn More
Ácido 2-naftoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15700829 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15700829 100 g Frasco de vidrio 100 g
10347500 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15700829 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177321000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-09-4
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00004101
Clave InChI UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 183°C to 187°C
Color Blanco a beige
Densidad 205g/mL
Punto de ebullición >300°C
Temperatura de inflamación 205°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 656
Índice Merck 15, 6467
Información de solubilidad Solubility in water: <0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo