Learn More
Ácido 2-naftoico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381827 25 g 25 g
11371827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05102.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Naphthoic acid is an unprotected acid undergoes lithiation, e.g. with s-BuLi, by stereospecific 1,4-addition, providing a facile route to 1,2,2-trisubstituted 1,2-dihydronaphthalenes. It is also used as an intermediate in organic synthesis. The fluorescence spectra and electronic absorption of 2-naphthoic acid was studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-naftoico es un ácido sin protección que se somete a litación, por ejemplo, con s-BuLi, por adición estereosespecífica de 1,4 , que proporciona una ruta fácil a los 1,2,2-trisustituidos por 1,2-dihidronaftalenos. También se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Se estudiaron los espectros de fluorescencia y absorción electrónica del ácido 2-naftoico.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter dietílico, metanol y acetato de etilo (20 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-09-4
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Número MDL MFCD00004101
Clave InChI UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthoic acid
Punto de fusión 182°C to 186°C
Densidad 1.08
Temperatura de inflamación 205°C (401°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 972039
Índice Merck 14,6382
Información de solubilidad Soluble in alcohol,diethyl ether,methanol,and ethyl acetate (20mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenecarboxylic acid