Learn More
Ácido 2-naftoico (ácido 2-naftalenocarboxílico), TRC
Código de producto. 30474038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474038 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30474038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3456405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthoic Acid
CAS 93-09-4
Fórmula molecular C11H8O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxylic Acid, β-Naphthoic Acid, 2-Naphthoic Acid (8CI), 2-Carboxynaphthalene, 2-Maythic Acid, 2-Naphthylcarboxylic Acid, Isonaphthoic Acid, NSC 59901, GI 149398X, BRL-19764HT, SKF-58865, Salmeterol related
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0524