Learn More
2-Naftalenotiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10569531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10569531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10643762 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10569531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    39.65€ / 5 g
    Ahorro 7.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-60-1
Fórmula molecular C10H8S
Peso molecular (g/mol) 160.2
Número MDL MFCD00004086
Clave InChI RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
Nombre IUPAC naftaleno-2-tiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthalenethiol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 83°C
Color Crema a blanco
Punto de ebullición 286°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6464
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthalenethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.