Learn More
Hidrato de ácido 2-naftalenosulfónico, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10486169 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10486169 5 g Frasco de vidrio 5 g
10187949 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10486169 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 428690050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76530-12-6 , 120-18-3
Fórmula molecular C10H8O3S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00149271
Clave InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-sulfónico; hidrato
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Gris
Densidad 1.4400g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.44
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.