Learn More
2-Naftalenometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10724743 1 g Frasco de vidrio 1 g
10282842 5 g Frasco de vidrio 5 g
10646564 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10724743
Marca: Thermo Scientific Acros 351150010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1592-38-7 | C11H10O | 158.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-38-7
Fórmula molecular C11H10O
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00004124
Clave InChI MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthalenemethanol, 2-naphthylmethanol, 2-hydroxymethylnaphthalene, 2-naphthalene methanol, 2-naphthyl methanol, naphthalen-2-yl-methanol, naphthalen-2-yl methanol, 2-naphthylmethan-1-ol, 2-naphthylcarbinol, 2na
PubChem CID 74128
ChEBI CHEBI:27615
Nombre IUPAC naftalen-2-ilmetanol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthalenemethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 83°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH2OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino