Learn More
Ácido 2-naftalenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10130322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10130322 1 g Frasco de vidrio 1 g
10704014 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10130322 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359620010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32316-92-0
Fórmula molecular C10H9BO2
Peso molecular (g/mol) 171.99
Número MDL MFCD00236051
Clave InChI KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
Nombre IUPAC ácido naftalén-2ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthaleneboronic acid
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 269.0°C to 275.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.99
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthaleneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.