Learn More
Ácido 2-naftalenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491167 1 g 1 g
11401177 5 g 5 g
11411177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24157.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32316-92-0
Fórmula molecular C10H9BO2
Peso molecular (g/mol) 171.99
Número MDL MFCD00236051
Clave InChI KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Naphthaleneboronic acid
Punto de fusión ∼267°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2936449
Nombre IUPAC ácido naftalén-2ilborónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.99
Porcentaje de pureza 97%