Learn More
2-(Naftalen-2-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30137667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137667 500 mg 500 miligramos
30134588 1 g 1 g
30007615 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN757065500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22126-67-6
Fórmula molecular C14 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 210.274
Sinónimo 2-(2-Naphthylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole,
Nombre IUPAC 2-(naftalena-2-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol
SMILES C(C1=NCCN1)c2ccc3ccccc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.116
Porcentaje de pureza >95%