Learn More
Clorhidrato de 2-(naftalen-2-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol (clorhidrato de beta-nafazolina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(naftalen-2-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol (clorhidrato de beta-nafazolina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Naphazoline Hydrochloride |
| CAS | 6028-15-5 |
| Nombres de analitos o componentes | beta-Naphazoline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Naphazoline Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, beta-Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(2-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, Naphazoline Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Nitrate Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14;/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.C(C1=NCCN1)c2ccc3ccccc3c2 |
| Nombre IUPAC | 2-(naftalen-2-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato |
| Mostrar más |