Learn More
2-Naftalen-2-il-piperazina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10812231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10812231 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10812231 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00168DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-naphthalen-2-yl-piperazine
CAS 904816-32-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H16N2
Número MDL MFCD05864679
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
Clave InChI DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC 2-naftalen-2-ilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 212.30
PubChem CID 2771839
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.29
Porcentaje de pureza 95%