Learn More
2-(naftalen-1-il)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30479261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479261 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30479261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37763510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Fórmula molecular C12 H9 N
Cantidad 10 g
Sinónimo (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
SMILES N#CCc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 167.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0735