Learn More
2-Naftaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10564074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10564074 100 g Frasco de vidrio 100 g
10036612 5 g Frasco de vidrio 5 g
10503871 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10564074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66-99-9 | C11H8O | 156.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-99-9
Fórmula molecular C11H8O
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD00004094
Clave InChI PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PubChem CID 6201
ChEBI CHEBI:52368
Nombre IUPAC naftaleno-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 62.0°C
Color Beige o blanco a amarillo
Punto de ebullición 160.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 401
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.