Learn More
2-Naftaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466237 5 g 5 g
11476237 25 g 25 g
11486237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25157.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66-99-9 | C11H8O | 156.184 g/mol
2-Naphthaldehyde aids in stereo-selective formation of bicyclo 2-siloxy-2-alkoxyoxetanes. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-naftaldehído ayuda en la formación estereoselectiva de biciclo 2-siloxi-2-alcoxioxetanos. También se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar a -20 °C. Sensible al aire. Almacenar apartado de bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-99-9
Fórmula molecular C11H8O
Peso molecular (g/mol) 156.184
Número MDL MFCD00004094
Clave InChI PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PubChem CID 6201
ChEBI CHEBI:52368
Nombre IUPAC naftaleno-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthaldehyde
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 160°C (19 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 507750
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 98%