Learn More
Metanetiosulfonato de 2-[nalfa-benzoilbenzoicamido-N6-(6-biotinamidocaproil)-L-lisinilamido]etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Nalpha-Benzoylbenzoicamido-N6-(6-biotinamidocaproyl)-L-lysinylamido]ethyl methanethiosulfonate |
| CAS | 910036-44-1 |
| Fórmula molecular | C39 H54 N6 O8 S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[Na-Benzoylbenzoicamido-N6-(6-Biotinamidocaproyl)-L-Lysinylamido]Ethyl Methanethiosulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H54N6O8S3/c1-56(52,53)55-25-24-42-38(50)30(43-37(49)29-20-18-28(19-21-29)36(48)27-12-4-2-5-13-27)14-9-11-23-41-33(46)16-6-3-10-22-40-34(47)17-8-7-15-32-35-31(26-54-32)44-39(51)45-35/h2,4-5,12-13,18-21,30-32,35H,3,6-11,14-17,22-26H2,1H3,(H,40,47)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,49)(H2,44,45,51)/t30?,31-,32-,35-/m0/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)C(CCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[5-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]hexanoilamino]-1-(2-metilsulfonilsulfaniletilcarbamoil)pentil]-4-benzoil-benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 831.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 830.3165 |