Learn More
Sal sódica de disulfuro de 2-{N2-[Nalfa-benzoilbenzoicamido-N6-6-biotinamidocaproil]lisinilamido}etil-2'-(N-sulfosuccinimidilcarboxi)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[N2-[Na-Benzoylbenzoicamido-N6-6-biotinamidocaproyl]lysinylamido]ethyl-2'-(N-sulfosuccinimidylcarboxy)ethyl Disulfide Sodium Salt |
| Fórmula molecular | C45H58N7NaO13S4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-{N2-[Na-Benzoylbenzoicamido-N6-6-biotinamidocaproyl]lysinylamido}ethyl-2'-(N-sulfosuccinimidylcarboxy)ethyl Disulfide Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H59N7O13S4.Na/c53-36(15-5-2-9-22-46-37(54)16-7-6-14-34-40-33(28-66-34)50-45(61)51-40)47-23-10-8-13-32(49-42(58)31-19-17-30(18-20-31)41(57)29-11-3-1-4-12-29)43(59)48-24-26-68-67-25-21-39(56)65-52-38(55)27-35(44(52)60)69(62,63)64;/h1,3-4,11-12,17-20,32-35,40H,2,5-10,13-16,21-28H2,(H,46,54)(H,47,53)(H,48,59)(H,49,58)(H2,50,51,61)(H,62,63,64);/q;+1/p-1/t32-,33-,34-,35?,40-;/m0./s1 |
| SMILES | O=C1N[C@@H]2[C@@H]([C@H](CCCCC(NCCCCCC(NCCCC[C@@H](C(NCCSSCCC(ON3C(C(S(=O)(O[Na])=O)CC3=O)=O)=O)=O)NC(C4=CC=C(C(C5=CC=CC=C5)=O)C=C4)=O)=O)=O)SC2)N1 |
| Nombre IUPAC | 1-(((S)-10-(4-benzoilbenzamido)-9,16,23-trioxo-27-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahidro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-il)-4,5-ditia-8,15,22-triazaheptacosanoil)oxi)-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 1056.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1055.29 |