Learn More
Ácido 2-(n-propiltio)nicotínico, 97 %
Código de producto. 11407576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407576 5 g 5 g
11417576 25 g 25 g
11427576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14623.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175135-22-5
Fórmula molecular C9H10NO2S
Peso molecular (g/mol) 196.24
Número MDL MFCD00051682
Clave InChI CSMDLVRDBYKTAH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-propylthio nicotinic acid, 2-n-propylthio nicotinic acid, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-propylthio, 2-propylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001579, 2-prop-1-ylsulphanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-propylsulfanyl-nicotinic acid
PubChem CID 2774526
Nombre IUPAC ácido 2-propilsulfanilipiridina-3-carboxílico
SMILES CCCSC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(n-Propylthio)nicotinic acid
Punto de fusión 159°C to 163°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.26
Porcentaje de pureza 97%