Learn More
2-(n-Propiltio)nicotinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470808 0.25 g 0.25 g
11450808 1 g 1 g
11460808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25259.01
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175135-26-9
Fórmula molecular C9H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 196.27
Número MDL MFCD00052904
Clave InChI JIYBJKGFAMWNDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propylthio nicotinamide, 2-n-propylthio nicotinamide, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, 2-propylthiopyridine-3-carboxamide, maybridge1_001275, 2-propylthio-3-pyridinecarboxamide, 3-pyridinecarboxamide,2-propylthio
PubChem CID 2774535
Nombre IUPAC 2-propilsulfanilpiridina-3-carboxamida
SMILES CCCSC1=NC=CC=C1C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(n-Propylthio)nicotinamide
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.27
Porcentaje de pureza 97%