Learn More
2-(n-Propiltio)etanol, 98 %
Código de producto. 11353216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353216 25 g 25 g
11343216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12528.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22812-90-4
Fórmula molecular C5H12OS
Peso molecular (g/mol) 120.21
Número MDL MFCD00014041
Clave InChI KCWWXXYQPUDKBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propylthio ethanol, 2-hydroxyethyl propyl sulfide, 2-n-propylthio ethanol, 2-hydroxyethyl n-propyl sulfide, 2-propylsulfanyl ethanol, 2-propylthioethan-1-ol, acmc-209fyz, ethanol, 2-propylthio, 2-propylsulfanyl ethanol #, 2-hydroxyethyln-propylsulfide
PubChem CID 89850
Nombre IUPAC 2-propilsulfaniletanol
SMILES CCCSCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(n-Propylthio)ethanol
Densidad 0.99
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3(CH2)2S(CH2)2OH
Índice de refracción 1.4815
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 1731984
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.21
Porcentaje de pureza 98%