Learn More
2-n-Propiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424330 5 g 5 g
11434330 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11574.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17626-75-4 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17626-75-4
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD00053154
Clave InChI CMOIEFFAOUQJPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87198
Nombre IUPAC 2-propil-1,3-tiazol
SMILES CCCC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propylthiazole
Densidad 1.03
Punto de ebullición 62°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Sinónimo 2-propylthiazole, thiazole, 2-propyl, 2-n-propylthiazole, unii-t395979vrl, 2-propylthiazol, thiazole,2-propyl, 2-normal-propyl thiazole, acmc-209eb6, #
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.2
Porcentaje de pureza 99%