Learn More
2-n-Propilresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491680 1 g 1 g
11401690 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27024.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13331-19-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2-n-propylresorcinol is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-n-propilresorcinol es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13331-19-6
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00100568
Clave InChI XDCMHOFEBFTMNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzenediol, propyl, 2-propylresorcinol, propyl-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol,2-propyl, 2-propylbenzol-1,3-diol, propyl resorcinol, 2-propyl resorcinol, 2-n-propylresorcinol, pubchem19795, acmc-20ann2
PubChem CID 262060
Nombre IUPAC 2-propilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCC1=C(O)C=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propylresorcinol
Punto de fusión 101°C to 105°C
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%