Learn More
Ácido 2-n-propilheptanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453888 250 mg 250 miligramos
15443888 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57414.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31080-39-4 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31080-39-4
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD01723758
Clave InChI RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
PubChem CID 35728
Nombre IUPAC ácido 2-propilheptanoico
SMILES CCCCCC(CCC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propylheptanoic acid
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido