Learn More
2-n-Propilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450297 5 g 5 g
11460297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21703.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4229-91-8 | C7H10O | 110.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4229-91-8
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00047070
Clave InChI CPLJMYOQYRCCBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2-propyl, 2-n-propylfuran, 2-n-propyl furan, furan, propyl, 2-propyl-furan, furan, alpha-propyl, acmc-1ctud, 2-propyl furan, furan, .alpha.-propyl, cpljmyoqyrccby-uhfffaoysa
PubChem CID 77907
Nombre IUPAC 2-propilfurano
SMILES CCCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propylfuran
Densidad 0.891
Punto de ebullición 110°C to 111°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 99%