Learn More
2-N-Propoli Pramipexol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-N-propyl Pramipexole |
| CAS | 1246815-83-7 |
| Fórmula molecular | C13 H23 N3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-dipropyl-2,6-benzothiazolediamine, (6S)-N,N'-Di-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-14-10-5-6-11-12(9-10)17-13(16-11)15-8-4-2/h10,14H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CCCN[C@H]1CCc2nc(NCCC)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | (6S)-2-N,6-N-dipropil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 253.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1613 |