Learn More
2-N-Propil Pramipexol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-N-Propyl Pramipexole-d4 |
| CAS | 1346602-54-7 |
| Fórmula molecular | C13H19D4N3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2-propyl-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-14-10-5-6-11-12(9-10)17-13(16-11)15-8-4-2/h10,14H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1/i7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC)N[C@H]1CCc2nc(NC([2H])([2H])CC)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | (6S)-2-N,6-N-bis(1,1-dideuteriopropil)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 257.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1864 |