Learn More
2-n-Profil-4-metil-6-(1-metilbenzimidazol-2-il)-benzimidazol, TRC
Product Code. 30003494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
5 g
Unit Size:
100 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30003494 5 g 5 g
17953595 100 mg 100 miligramos
17912905 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30003494 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP8382805G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 152628-02-9
Fórmula molecular C19 H20 N4
Peso molecular (g/mol) 304.39
Sinónimo 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole, Telmisartan Imp. A (EP), Telmisartan Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 4-metil-6-(1-metilbenzimidazol-2-il)-2-propil-1H-benzimidazol
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)c3nc4ccccc4n3C
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N4/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1688
Porcentaje de pureza >95%